Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
Nazwa produktu
Diisopropylamine, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
expl. lim.
8.5 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.5% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.392 (lit.), n20/D 1.393
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
density
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Application
- Solvent extraction in environmental technology: Diisopropylamine was utilized in temperature swing solvent extraction for the zero liquid discharge of ultrahigh-salinity brines, demonstrating its utility in environmental cleanup and water treatment processes (Boo et al., 2020).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 99.95% |
| grade puriss. p.a. | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely) | solubility H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely) | solubility - | solubility water: soluble 110 g/L at 25 °C |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
7.8 °F - closed cup
flash_point_c
-13.45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?