Przejdź do
37141
Litmus paper red
reag. Ph. Eur.
Informacje o tej pozycji
EC Number:
232-674-9
UNSPSC Code:
41113319
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
feature
non-bleeding: no, refill: no
application(s)
general analytical
detection method
colorimetric
Packaging
1 Packing = 1 booklet with 100 strips each
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert L. Bonnet , Dan Keen and Frances W. Zweifel
Science Fair Projects: Chemistry, 12-12 (2000)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 500-500 (2006)
Chemical analyses of aqueous extract of Parkia biglobosa fruit husk collected from Northern Ghana.
Abagale, S. A., S. K. Twumasi, and J. A. M. Awudza.
Scientific Research and Essays, 8, 589-595 (2013)