Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
11.6 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 150 °C)
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChI key
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 - 374.0 °F
flash_point_c
180 - 190 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED HH 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-61-7
84-61-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 693021-100GM | 04055977259148 |
| 693021-25GM | 04055977259155 |
| D4266-25G | 04061833564202 |
| 693021-5GM | 04055977259162 |
| D4266-1G | 04061826754245 |
| D4266-5G | 04061833564219 |
| 36908-250MG | 04061831832969 |