Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC2CCCCC2)c(c1[2H])C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2/i7D,8D,13D,14D
InChI key
VOWAEIGWURALJQ-ZZRPVTOQSA-N
General description
Application
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 - 374.0 °F
flash_point_c
180 - 190 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED HH 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
358731-25-6
358731-25-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 34186-25MG | 04061834370529 |