Przejdź do
36791
Chlorothalonil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Tetrachloroisophthalodinitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8Cl4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.91
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-588-1
Beilstein/REAXYS Number:
1978326
MDL number:
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
InChI key
CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorothalonil is a an organochlorine, broad-spectrum and non-systemic fungicide, which can be widely used in agriculture, in order to have a control on foliar pathogens.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320573201337087
Folpet PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32057
Folpet
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorothalonil
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transformation pathways of 14C-chlorothalonil in tropical soils
Regitano.B.J, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 40, 295-302 (2001)
Study of chlorothalonil photodegradation in natural waters and in the presence of humic substances
Sakkas.AV, et al.
Chemosphere, 48, 939-945 (2002)
Zining Cui et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(23), 7193-7196 (2011-10-19)
Assuming that the water solubility of our previous hydrazone derivatives would improve after modification with sugars while keeping or modulating their notable biological activities, we designed and synthesized some glycosyl hydrazine and hydrazone derivatives. Bioassay results indicated that the antitumor
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P5026-1MG04061823283748
36791-250MG04061835560479
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello. Please let me know the storage temperature and precautions.
    1 answer
    1. Product 36791 is stored at ambient temperature. It is recommended to store in a well-ventilated space, tightly closed and dry. Complete safety and handling information can be found in the SDS provided in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sial/36791
      Helpful?
  2. Hello, what type of fume cupboard or extractor hood do you need to use this product (weigh and make an aqueous solution)?
    1 answer
    1. Regarding work under a fume hood, a chemical extraction hood is necessary if the end-user has a fume extraction network, or a chemical filtration hood.