Przejdź do
37087
Tetraconazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazolyl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11Cl2F4N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.15
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
407-760-6
MDL number:
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
FC(F)C(F)(F)OCC(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C13H11Cl2F4N3O/c14-9-1-2-10(11(15)3-9)8(4-22-7-20-6-21-22)5-23-13(18,19)12(16)17/h1-3,6-8,12H,4-5H2
InChI key
LQDARGUHUSPFNL-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraconazole is a systemicbroad spectrum triazole fungicide, which can be used to control a large number of fungi like Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes especially Sphaerotheca fuliginea on cucumber and Erysiphe graminis on wheat. It can be prepared, via stereoselective lipase-catalyzed hydrolysis of the racemic precursor (R,S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-l-y1)-prop-l-yl acetate.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74239PHR3247SML3536
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ultrastructural studies of the effects of tetraconazole on the barley-powdery mildew host pathogen complex
Maffi.D, et al.
Mycological research, 99, 799-805 (1995)
Chemoenzymic synthesis and biological activity of both enantiomeric forms of tetraconazole, a new antifungal triazole
Bianchi D, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39, 197-201 (1991)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
37087-100MG04061831833690