Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OCHCH=CHO[N(CH2CH2CH2CH3)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.52
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5191808
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (NT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
126-132 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
InChI key
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) PFAS testing |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade anhydrous |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥97.0% (NT) | assay ≥96.0% (NT) | assay ≥97.0% (NT) | assay 97% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Kamolchanok Umnajkitikorn et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-03-07)
Under water deficit conditions, the essential macronutrient nitrogen becomes limited as a result of reduced dissolved nitrogen and root nitrogen uptake. An elevated nitrogen level might be able to mitigate these effects, integrated with the idea of using nitric oxide
Gonzalo I Gómez et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-06-27)
Boldine, a major aporphine alkaloid found in the Chilean boldo tree, is a potent antioxidant. Oxidative stress plays a detrimental role in the pathogenesis of kidney damage in renovascular hypertension (RVH). The activation of the renin-angiotensin system (RAS) is crucial
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 408794-800ML | 04061838146533 |
| 62562-100ML-F | 04061838351685 |
| 408794-100ML | 04061831988734 |
| 344370-25G | 04061826758656 |
| 344370-100G | 04061826758649 |
| 36357-100MG | 04061831825138 |