Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
Informacje o tej pozycji
326,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
73-78 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
InChI key
WXZVAROIGSFCFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| mp 73-78 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RDD021-1KG | 04061836828660 |
| RDD040-100G | 04061842093991 |
| RDD021-100G | 04061836828653 |
| RDD040-500G | 04061842094028 |
| RDD040-2.5KG | 04061842094011 |
| PHR1949-2G | 04061835221172 |
| 1137600100 | 04022536151373 |
| 1125330050 | 04022536143774 |
| 1125331000 | 04022536143798 |
| 1137601000 | 04022536151397 |
| 1614363-1G | 04061838746337 |
| 05030-500ML-F | 04061838636232 |
| 05030-2.5L-F | 04061838636218 |
| 05030-1L-F | 04061822705104 |
| 428023-500GM | 07790788050221 |
| 428029-1EA | 04055977210521 |
| 428018-200ML | 04055977210439 |
| 8170349020 | 04022536623153 |
| 8170342500 | 04022536425245 |
| 8220502500 | 04022536482958 |
| 8220501000 | 04022536482941 |
| 71725-100G | 04061835541706 |