Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H6Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.04
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
optical activity
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format neat |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mass shift M+5 | mass shift - | mass shift M+5 | mass shift - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| application(s) clinical testing | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) clinical testing |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?