Merck
80559
L-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid-1,2,3,4,5-13C5 disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate-13C5
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H6Na2O5
Masa cząsteczkowa:
197.04
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
optical activity
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)