Przejdź do
35409
β-Zearalenol solution
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
3653579
MDL number:
3750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~10 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
β-Zearalenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in traditional medicinal herbs, human and animal urine by various chromatography techniques.
Analysis Note
purity : ≥97.0% (HPLC)
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
354063298634135
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
~10 μg/mL in acetonitrile
concentration
~10 μg/mL in acetonitrile
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of phytoestrogens in traditional medicinal herbs using gas chromatography-mass spectrometry.
Lee SH, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 15(8), 452-460 (2004)
Validation of a UHPLC?MS/MS method for quantification of zearalenone, α-zearalenol, β-zearalenol, α-zearalanol, β-zearalanol and zearalanone in human urine.
Belhassen H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 962(8), 68-74 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
35409-1ML04061831812008