Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3750,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~10 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
Application
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| concentration ~10 μg/mL in acetonitrile | concentration ~10 μg/mL in acetonitrile | concentration ~100 μg/mL in acetonitrile | concentration ~50 μg/mL in acetonitrile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 35406-1ML | 04061831811988 |