Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
grade
HPLC grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
evapn. residue
≤0.0005%
transmittance
220 nm, ≥20%, 230 nm, ≥50%, 235 nm, ≥80%, 255 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.), 0.780 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤1.00, λ: 220 nm Amax: ≤0.50, λ: 230 nm Amax: ≤0.20, λ: 235 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.08, λ: 250 nm Amax: ≤0.03, λ: 255 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
- The article number 34855-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34855-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade HPLC grade | grade HPLC grade | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) GC/MS: suitable |
| assay ≥99.7% | assay ≥99.9% | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 9 % | expl. lim. 9 % | expl. lim. 9 % | expl. lim. 9 % |
| mp 4-7 °C (lit.) | mp 4-7 °C (lit.) | mp 4-7 °C (lit.) | mp 4-7 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 34855-1L-M | 04061841185499 |
| 34855-2.5L-M | 04061841172222 |