Przejdź do
34771BC
Bufor GDS PD
BioControl, Foruse with GDS
Synonim(y):
Bufor do przygotowania próbki PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
70,10 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106306
70,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
shelf life
36 mo.
packaging
bottle of 1.5 mL
manufacturer/tradename
BioControl
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
General description
Tylko do użytku z określonymi notami aplikacyjnymi GDS.
Application
Do użytku w nocie aplikacyjnej MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, nie może być zastąpiony przez GDS Resuspension Buffer Tq.
PCR
Other Notes
One bottle, 1.5 mL
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34031BC34724BC34746BC
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
36 mo.
shelf life
36 mo.
shelf life
36 mo.
shelf life
24 mo.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34771-10004065265684774