Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
70 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
713,00 zł
Nazwa produktu
Bufor do zawiesiny GDS Tq, BioControl, For use with GDS, bottle of -70 mL
shelf life
36 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34724-100C
packaging
bottle of -70 mL
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), Cronobacter spp., Salmonella spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Escherichia coli (O157:H7), Salmonella spp., Cronobacter spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic) | suitability Listeria spp. | suitability Escherichia coli (O157:H7), Cronobacter spp., Salmonella spp., enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic) | suitability Listeria spp. |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 34724-100C | manufacturer/tradename BioControl Systems 34745-100C | manufacturer/tradename BioControl Systems 34726-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 34746-100 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life 36 mo. | shelf life 24 mo. | shelf life 24 mo. | shelf life 24 mo. |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?