Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9D4Cl3NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.58
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)SN1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
HKIOYBQGHSTUDB-RHQRLBAQSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Qiuhong Li et al.
PloS one, 14(10), e0223724-e0223724 (2019-10-11)
A definitive endodermal cell lineage is a prerequisite for the efficient generation of mature endoderm derivatives that give rise to organs, such as the pancreas and liver. We previously reported that the induction of mesenchymal definitive endoderm cells depends on
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 34516-10MG | 04061826759271 |