Przejdź do
T144
(±)-Thalidomide
≥98%, beta-secretase inhibitor, powder
Synonim(y):
(±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
579,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
UNSPSC Code:
12352111
eCl@ss:
39180303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-031-1
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
579,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Thalidomide, ≥98%, powder
ligand
thalidomide
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
originator
Celgene
SMILES string
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
InChI key
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Thalidomide has been used to study its neuropathological effects in mouse models of Alzheimer′s disease (AD). This study reported that long term administration of thalidomide causes beta-secretase inhibition and subsequently alleviates amyloid-like pathology[1]. Furthermore, thalidomide has also been used to evaluate its teratogenic functions. Thalidomide was found to affect endodermal differentiation and neural development in differentiating human embryonic and induced pluripotent stem cells[2].
Biochem/physiol Actions
(±)-Thalidomide selectively inhibits biosynthesis of tumor necrosis factor α (TNF-α). It also functions as an inhibitor of angiogenesis, an immunosuppressive agent, a sedative and a teratogen. Furthermore, thalidomide is known to exhibit antitumor functions in refractory multiple myeloma[3].
Features and Benefits
This compound was developed by Celgene. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Thalidomide is soluble in DMSO at a concentration that is more than 20 mg/ml. It is insoluble in water and ethanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T151SML2686T150
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: insoluble
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white
originator
Celgene
originator
Celgene
originator
-
originator
Celgene
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T144-1G04061826739945
T144-100MG04061837337475
Questions
  1. 해당 제품 salt form 이 어떻게 되나요?
    1 answer
    1. Currently, there are no salt forms of this compound available.