Przejdź do
34490
Dibutylamine
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
N-Butyl-1-butanamine, n-Dibutylamine, Di-n-butylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-921-8
Beilstein/REAXYS Number:
506001
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.46 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.9 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.417
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibutylamine was employed as organocatalyst during the synthesis of 2-amino-3-cyano-4H-chromen-4-ylphosphonates via Knoevenagel, Pinner and phospha-Michael reactions.[1] Di-n-butylamine (Dibutylamine) may be used to investigate the performance of a dry sampler, with an impregnated denuder in series with a glass fibre filter for airborne isocyanates.[2] It was used in the preparation of 1M dibutylammonium phosphate buffer.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471232B7263358991
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥98% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
refractive index
n20/D 1.417
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
-
bp
67-69 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
mp
73-74 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutylamine
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.9 °F - closed cup
flash_point_c
40.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)