Przejdź do
B7263
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
≥98% (GC), cyclooxygenase-2 inhibitor, powder
Synonim(y):
N-Benzylidene-tert-butylamine N-oxide, PBN, Phenyl N-t-butylnitrone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
222-168-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2044028
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, ≥98% (GC)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white
mp
73-74 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
InChI key
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Application
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone has been used:
  • as a component of Dneasy Blood&Tissue buffer to preserve the oxidized state of DNA extracted from human non-tumorigenic epithelial breast (MCF10A) cells
  • as a free radical scavenger of reactive oxygen species (ROS) in microglial (MG) cell lines
  • to attenuate fibroblast senescence in unstable oral squamous cell carcinomas (GU-OSCC)
Biochem/physiol Actions
N-tert-butyl-α-phenylnitrone (PBN) is a commonly used free-radical spin trap.
N-tert-butyl-α-phenylnitrone (PBN) is a commonly used free-radical spin trap. It has been shown to reduce the number of emboli-induced cerebral microinfarctions in the rabbit cortex and prevent neoplasia by its radical scavenging activity and its ability to inhibit cyclooxygenase-2 activity. Reported to inhibit the induction of nitric oxide synthase (iNOS), thereby preventing the overproduction of nitric oxide (NO). PBN in a dose of 100 mg/kg i.p. reduced necrosis of the substantia nigra, pars reticulate in flurothyl-induced status epilepticus in rats. It protects against some types of post-trauma epileptogenic events in an animal model of epilepsy. The lethal dose of PBN in rats was found to be approximately 100 mg/100 g body weight (0.564 mmol/100Å g).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
80126215430B8061
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
99%
assay
≥90% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
mp
73-74 °C (lit.)
mp
72-74 °C, 73-74 °C (lit.)
mp
183-185 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)