Przejdź do
34326
Cymoxanil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-043-0
Beilstein/REAXYS Number:
2214018
MDL number:
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNC(=O)NC(=O)C(=N\OC)\C#N
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-3-9-7(13)10-6(12)5(4-8)11-14-2/h3H2,1-2H3,(H2,9,10,12,13)/b11-5+
InChI key
XERJKGMBORTKEO-VZUCSPMQSA-N
General description
Cymoxanil is an agricultural fungicide effective against Peronosporales fungus affecting fruits and vegetables.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Cymoxanil may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in foodstuffs, soil, commercial pesticide formulation and tobacco by various chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sensitive, handle under inert gas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
315773253232007
Cymoxanil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34326
Cymoxanil
Isopyrazam PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Supelco
32532
Isopyrazam
Imazalil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32007
Imazalil
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Blood,thymus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sensitivity to cymoxanil in populations of Plasmopara viticola in northern Italy.
Gullino ML, et al.
Plant Pathology, 46(5), 729-736 (1997)
Determination of simazine and cymoxanil in soils by microwave-assisted solvent extraction and HPLC with reductive amperometrical detection.
de Sabando OL, et al.
Chromatographia, 55(11-12), 667-671 (2002)
Frédérique Tellier et al.
Pest management science, 65(2), 129-136 (2008-10-28)
The metabolism of cymoxanil [1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea] and fungicidal cyanooxime analogues was monitored on three phenotypes of Botrytis cinerea Pers. ex Fr. differing in their sensitivity towards cymoxanil. For this purpose, labelled [2-(14)C]cymoxanil was added either to the culture medium of these
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34326-100MG04061826757901