Merck
32532
Isopyrazam
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonim(y):
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23F2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)C1C2CCC1c3c(NC(=O)c4cn(C)nc4C(F)F)cccc23
InChI
1S/C20H23F2N3O/c1-10(2)16-12-7-8-13(16)17-11(12)5-4-6-15(17)23-20(26)14-9-25(3)24-18(14)19(21)22/h4-6,9-10,12-13,16,19H,7-8H2,1-3H3,(H,23,26)
InChI key
XTDZGXBTXBEZDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Isopyrazams are categorized under the class of succinate-dehydrogenase-inhibitor (SDHI) fungicides that are applied on a variety of fruits and vegetables.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Isopyrazam may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) operating in electron ionization (EI) and multiple reaction monitoring (MRM) modes of detection.
  • Bee pollen samples by GC-MS/MS in single reaction monitoring (SRM) mode of detection.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopyrazam
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
881685-58-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)