Przejdź do
34314
Bifenthrin
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonim(y):
3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
632,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22ClF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.87
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)C(C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)=O)C1/C=C(Cl)/C(F)(F)F
InChI
1S/C23H22ClF3O/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)12-19(28)21-18(22(21,2)3)13-20(24)23(25,26)27/h4-11,13,18,21H,12H2,1-3H3/b20-13+
InChI key
URDFVRKNOVHDTP-DEDYPNTBSA-N
General description
Bifenthrin (BF) is a pyrethroid insecticide widely used in urban and agricultural applications.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Bifenthrin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in vegetables, ground and sea water and tea samples by various chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46417CRM4393137050
Bifenthrin PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Supelco
34314
Bifenthrin
Flumethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46417
Flumethrin
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bifenthrin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave-assisted steam distillation for the determination of organochlorine pesticides and pyrethroids in Chinese teas.
Ji J, et al.
Talanta, 71(3), 1068-1074 (2007)
The effect of bifenthrin on the dopaminergic pathway in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).
Crago J and Schlenk D
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 162, 66-72 (2015)
Dissipation behavior of bifenthrin residues in tea and its brew.
Tewary DK, et al.
Food Control, 16(3), 231-237 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34314-100MG04061835352807
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?