Przejdź do
46417
Flumethrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl 3-[2-chloro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
687,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H22Cl2FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
274-110-4
MDL number:
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)C(\C=C(/Cl)c2ccc(Cl)cc2)C1C(=O)OC(C#N)c3ccc(F)c(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C28H22Cl2FNO3/c1-28(2)21(15-22(30)17-8-11-19(29)12-9-17)26(28)27(33)35-25(16-32)18-10-13-23(31)24(14-18)34-20-6-4-3-5-7-20/h3-15,21,25-26H,1-2H3/b22-15-
InChI key
YXWCBRDRVXHABN-JCMHNJIXSA-N
General description
Flumethrin is a synthetic pyrethroid insecticide.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Flumethrin may be used as a reference standard in the determination of flumethrin blood and milk samples of lactating dairy cows using high performance liquid chromatography (HPLC).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
370504629431594
Flumethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46417
Flumethrin
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
C Sommer et al.
Bulletin of entomological research, 91(2), 131-137 (2001-03-22)
Dung from calves treated with synthetic pyrethroids negatively influenced, in varying degrees, survival, reproduction and size of the common dung fly Neomyia cornicina (Fabricius). This was documented in assays where the coprophagous larvae and adults of N. cornicina were exposed
Dorothee Stanneck et al.
Parasites & vectors, 5, 66-66 (2012-04-03)
The objective of these two GCP multicentre European clinical field studies was to evaluate the long-term efficacy and safety of a new imidacloprid/flumethrin collar (Seresto®, Bayer AnimalHealth, Investigational Veterinary Product(IVP)) in dogs and cats naturally infested with fleas and/or ticks
Domenico Otranto et al.
PloS one, 8(2), e56374-e56374 (2013-03-02)
Dogs are the main reservoir hosts of Leishmania infantum, the agent of human zoonotic visceral leishmaniosis. This study investigated the efficacy of a polymer matrix collar containing a combination of 10% imidacloprid and 4.5% flumethrin as a novel prophylactic measure
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46417-100MG04061832355955