Przejdź do
34233
Dicamba-d3
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,6-Dichloro-2-(methoxy-d3)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H3Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.06
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i1D3
InChI key
IWEDIXLBFLAXBO-FIBGUPNXSA-N
General description
Dicamba-d3 is a metabolite of the pesticide dicamba, used for food, environmental, and toxicology analyses.
Application
Dicamba-d3 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in fresh water and air samples by hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry and gas chromatography-mass spectrometry, respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
454303401968405
Dicamba-d3 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34233
Dicamba-d3
Dicamba PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45430
Dicamba
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
mass shift
M+3
mass shift
-
mass shift
M+3
mass shift
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pesticides measured in air and precipitation in the Yamaska Basin (Quebec): Occurrence and concentrations in 2004.
Aulagnier F, et al.
The Science of the Total Environment, 394(2-3), 338-348 (2008)
Hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry for acidic herbicides and metabolites analysis in fresh water.
Fauvelle V, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 22(6), 3988-3996 (2015)
Manoj Ghaste et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-17)
Dicamba is a moderately volatile herbicide used for post-emergent control of broadleaf weeds in corn, soybean, and a number of other crops. With increased use of dicamba due to the release of dicamba-resistant cotton and soybean varieties, growing controversy over
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34233-10MG-R04061826757178