Przejdź do
34210
Nicosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(dimethylcarbamoyl)-2-pyridylsulfonyl]urea, 2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.41
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(=O)N(C)C)n1
InChI
1S/C15H18N6O6S/c1-21(2)13(22)9-6-5-7-16-12(9)28(24,25)20-15(23)19-14-17-10(26-3)8-11(18-14)27-4/h5-8H,1-4H3,(H2,17,18,19,20,23)
InChI key
RTCOGUMHFFWOJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Nicosulfuron belongs to the group of sulfonylurea herbicides, which can be largely used to control grasses and broad leaved weed species in crop protection like in corn.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333074641633588
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicosulfuron
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean Sabadie
Journal of agricultural and food chemistry, 50(3), 526-531 (2002-01-24)
Alcoholysis (methanol or ethanol) and hydrolysis (pH ranging from 4 to 11) of the herbicide nicosulfuron at 30 degrees C principally involves the breakdown of the urea part of the molecule. A high yield of the corresponding carbamate was obtained
Lieqing Yang et al.
Analytica chimica acta, 670(1-2), 72-77 (2010-08-06)
A new molecularly imprinted stir bar was prepared using nicosulfuron, a sulfonylurea herbicide, as a template. To achieve the selective and direct extraction of a target analyte from aqueous samples, several main parameters, including extraction time, pH value and contents
P Saglio et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 41(2), 192-200 (2001-07-20)
The immediate behavioral responses of goldfish (Carassius auratus) to pesticide-contaminated flows were recorded in a countercurrent olfactometer. In addition, electro-olfactograms were recorded from the epithelial surface of the olfactory rosette as a preliminary check for the olfactory sensitivity of the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34210-100MG-R04061826756300