Przejdź do
33307
Sulfosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazol[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
757,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N6O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
757,50 zł
Cena katalogowa1010,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCS(=O)(=O)c1nc2ccccn2c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
InChI
1S/C16H18N6O7S2/c1-4-30(24,25)13-14(22-8-6-5-7-10(22)17-13)31(26,27)21-16(23)20-15-18-11(28-2)9-12(19-15)29-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20,21,23)
InChI key
RBSXHDIPCIWOMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfosulfuron is a pre- and post-emergence sulfonyl urea herbicide, widely used in controlling grass and broad-leaf weeds in crop production. It is found to be highly effective against O.aegyptiaca.
Application
Sulfosulfuron may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water samples using solid-phase extraction and ultra-high-pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464163358834210
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfosulfuron
ppe
Eyeshields, Gloves
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trace level determination of selected sulfonylurea herbicides in wetland sediment by liquid chromatography electrospray tandem mass spectrometry.
Deganhardt D, et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 45(1), 11-24 (2009)
Rapid determination of sixteen sulfonylurea herbicides in surface water by solid phase extraction cleanup and ultra-high-pressure liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Yan C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(30), 3484-3489 (2011)
Amit Paporisch et al.
Pest management science, 77(1), 253-263 (2020-07-21)
Residual herbicides are an important component in many weed control strategies. Their herbicidal activity depends on their fate in soil, with respect to the required concentration for weed control in space and time. In this study, the effect of weather
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33307-100MG04061826737088