Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 871,00 zł 435,50 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł 1015,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D4(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.21
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
435,50 zł
Cena katalogowa871,00 złZaoszczędź 50%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.214 g/mL at 25 °C
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+4 | mass shift M+2 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.515 (lit.) | refractive index n20/D 1.4134 (lit.) | refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index - |
| bp 282 °C (lit.) | bp 199 °C (lit.) | bp 138 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?