Przejdź do
34169
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Di-n-butyl phthalate-d4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
General description
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 may be used as a standard solution in the determination of phthalic acid esters in soil, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4887633419434204
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
93952-11-5
CAS No.
93952-11-5
CAS No.
93952-11-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soil contamination by phthalate esters in Chinese intensive vegetable production systems with different modes of use of plastic film
Wang J, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 180, 265-262 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34169-25MG04061826754375