Przejdź do zawartości
488763
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Di-n-butyl phthalate-d4
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.37
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
≥99% (GC)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
General description
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
Features and Benefits
Features
- High-quality solvent for analytical applications
- Improves the accuracy of structural analyses
- Non-toxic and environmentally friendly
- Supports a variety of research applications
Benefits
- Ensures high-quality results in analytical experiments
- Increases the reliability of data obtained
- Facilitates the understanding of complex interactions
- Supports the development of effective therapies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
93952-11-5
CAS No.
93952-11-5
CAS No.
93952-11-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)