Przejdź do
33659
Butafenacil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(Allyloxycarbonyl)-1-methylethyl 2-chloro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClF3N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.81
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
11322304
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2ccc(Cl)c(c2)C(=O)OC(C)(C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C20H18ClF3N2O6/c1-5-8-31-17(29)19(2,3)32-16(28)12-9-11(6-7-13(12)21)26-15(27)10-14(20(22,23)24)25(4)18(26)30/h5-7,9-10H,1,8H2,2-4H3
InChI key
JEDYYFXHPAIBGR-UHFFFAOYSA-N
General description
Butafenacil inhibits the enzyme activity of protoporphyrinogen oxidase (PPOX) that catalyzes the oxidation of protoporphyrinogen IX to protoporphyrin IX during chlorophyll and heme biosynthesis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
353464633134227
Imazamox PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34227
Imazamox
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Butafenacil: A positive control for identifying anemia-and variegate porphyria-inducing chemicals.
Leet J K, et al.
Toxicology Reports, 2, 976-983 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33659-100MG-R04061826743089