Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
Informacje o tej pozycji
514,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC\C(=N/OC\C=C\Cl)C1=C(O)CC(CC1=O)C2CCOCC2
InChI
1S/C17H24ClNO4/c1-2-14(19-23-7-3-6-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)12-4-8-22-9-5-12/h3,6,12-13,20H,2,4-5,7-11H2,1H3/b6-3+,19-14+
InChI key
IOYNQIMAUDJVEI-BMVIKAAMSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tepraloxydim
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 46331-100MG | 04061832355207 |