Przejdź do
33490
HMDI
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Methylene-bis(cyclohexyl isocyanate), 4,4′-Diisocyanato-methylenedicyclohexane, 4,4′-HMDI, Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(C6H10NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-863-2
Beilstein/REAXYS Number:
2217800
MDL number:
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
analytical standard
quality
mixture of isomers
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
InChI key
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
334283349376778
HMDI analytical standard
Supelco
33490
HMDI
4,4′-MDI analytical standard
Supelco
33428
4,4′-MDI
2,6-TDI analytical standard
Supelco
33493
2,6-TDI
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
quality
mixture of isomers
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5124-30-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selvaraj Nagarajan et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 99(3), 410-417 (2011-10-25)
Urethane polymers (PU) have been prepared from low-molecular weight polylactic acid (PLA) and hexamethylene diisocyanate (HMDI) using polydimethylsiloxane (PDMS) as a chain extender. These formed the supporting polymeric matrix of curcumin-containing PU membranes which were prepared using a solvent evaporation
J C Hope et al.
Immunology, 83(2), 250-255 (1994-10-01)
Skin sensitization with chemical allergens is associated with the activation and proliferation of lymphocytes in lymph nodes draining the site of exposure. As lymphocyte activation is regulated by the action of cytokines, we have investigated the nature and kinetics of
Sanjay Gandhi et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 192(5), 1643-1648 (2005-05-20)
The purpose of this study was to examine the histopathologic changes of HMDI (Hexamethylene di-isocyanate) cross-linked porcine dermis grafts used for suburethral sling surgery. Twelve patients underwent reoperation with graft removal for urinary retention or recurrent stress urinary incontinence after