Przejdź do
33428
4,4′-MDI
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate), 4,4′-Diphenylmethane diisocyanate, 4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate, 4,4′-MDI, Bis(4-isocyanatophenyl)methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
319,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(C6H4NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-966-0
Beilstein/REAXYS Number:
797662
MDL number:
319,60 zł
Cena katalogowa376,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
InChI key
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
4,4′-MDI can be extensively used to make urethane elastomers and urethane coatings.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4,4′-MDI may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in wastewater and air samples,[1] and human biological samples by various chromatographic techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
334903349335602
4,4′-MDI analytical standard
Supelco
33428
4,4′-MDI
HMDI analytical standard
Supelco
33490
HMDI
2,6-TDI analytical standard
Supelco
33493
2,6-TDI
PCB No 153 analytical standard
Supelco
35602
PCB No 153
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
411.8 °F - closed cup
flash_point_c
211 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
101-68-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hatada
Macromolecular Design of Polymeric Materials, 40 (1997)
A highly sensitive high-performance liquid chromatographic procedure for the determination of isocyanates in air
Schmidtke F and Seifert B
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 336(8), 647-654 (1990)
Yan Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 956(1-2), 215-220 (2002-07-11)
A method has been developed for the simultaneous determination of a range of aromatic amines using cation-exchange chromatography performed on a standard ion chromatography column using d.c. amperometric detection. The analytes separated were 2,4- and 2,6-toluenediamine (2,4- and 2,6-TDA), aniline
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33428-100MG-R04061826737941
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?