Przejdź do
33396
Allethrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Allylcinerine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-542-4
Beilstein/REAXYS Number:
2294836
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
mixture of stereo isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
C\C(C)=C/C1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC=C)=C2C)C1(C)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
InChI key
ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Allethrin is a non-cyano containing pyrethroid household insecticide, that can be used to control flies and mosquitoes.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329173330946114
Allethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33396
Allethrin
Esbiothrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33309
Esbiothrin
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allethrin
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Singh.KD
Pesticide Chemistry and Toxicology Volume 1 of Toxicology: Agriculture and Environment (2012)
Acton A.Q et al.
Issues in Genetic Research (2013)
Mahmut Selvi et al.
Environmental toxicology, 28(11), 644-651 (2011-09-14)
Esbiothrin, synthetic pyrethroid with quick activity against insects, is widely used against household pests and in public health. Despite widespread use, data on ecotoxicity and genotoxic effects are extremely scarce. The aim of the present study is to evaluate the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33396-100MG04061826737651
Questions
  1. This standard compound must be the mixture of D-allethrin (CAS 584-79-2) and its stereo isomer. Then would you provide the CAS number of the stereo isomer and its amount ratio to D-allethrin, please?
    1 answer
    1. The peak analysis is presented in the second and third pages. See No. 53 and 54. The isomers are not specifically identified, however the larger area is very likely the trans isomer as this is the form that most prevalent in nature. See the link below for a sample Certificate of Analysis for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF719264.pdf