Przejdź do
33309
Esbiothrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-Allyl-2-methyl-4-oxo-2-cyclopentenyl chrysanthemate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
209-542-4
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
C\C(C)=C\[C@@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(CC=C)=C2C)C1(C)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
InChI key
ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Esbiothrin is a synthetic pyrethroid, which is widely used against household pests and in public health.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Esbiothrin may be used as a reference standard for the determination of the analyte in electric-mosquito coils using gas chromatography (GC) technique.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
334423409432917
Esbiothrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33309
Esbiothrin
Etofenprox PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34094
Etofenprox
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sublethal toxicity of esbiothrin relationship with total antioxidant status and in vivo genotoxicity assessment in fish (Cyprinus carpio L., 1758) using the micronucleus test and comet assay.
Selvi M, et al.
Environmental Toxicology, 28(11), 644-651 (2011)
Golla Madhubabu et al.
Inhalation toxicology, 24(3), 143-152 (2012-02-24)
Continuous inhalation of allethrin-based mosquito coil smoke may affect fertility, an aspect that has not received much attention. In this study, we attempt to understand the harmful effects on the male reproductive system caused by continuous exposure to allethrin-based mosquito
April P Neal et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(2), 604-613 (2010-05-15)
Pyrethroid insecticides are one of the most widely used classes of insecticides. Previous studies revealed that pyrethroids potently affect the insect voltage-gated sodium (Na(+)) channel (VGSC), resulting in prolonged channel open time. However, recent findings have suggested that pyrethroids may
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33309-100MG-R04061826737095