Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3300,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C21H30O11/c1-8-3-11-20(6-23,16(28)12(8)24)19(2)4-9(17(32-11)21(19)7-29-21)30-18-15(27)14(26)13(25)10(5-22)31-18/h3,9-11,13-18,22-23,25-28H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-,11-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m1/s1
InChI key
PUMXWMGECQIOGB-SMSDQXDJSA-N
General description
Deoxynivalenol 3-glucoside solution is the major metabolite of deoxynivalenol (DON) and a modified mycotoxin. The conjugation of deoxynivalenol (DON) with glucose formed by the metabolism of plants results in the formation of deoxynivalenol-3-glucoside.
Application
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 32911-1ML | 04061826718087 |