Merck
CRM46911
Supelco
Deoxynivalenol solution
certified reference material, 200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL
Synonim(y):
Deoxynivalenol solution, DON, DON solution, 3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, Vomitoxin
Wybierz wielkość
1 ML
863,00 zł
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
863,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Deoxynivalenol is a naturally occurring type B trichothecene that belongs to the class of Fusarium toxins. Mostly found in cereal grains, it is a sesquiterpenoid polar compound and has a carbonyl group at C-8.
Check out our entire range of trichothecene type mycotoxin reference materials
Zastosowanie
The CRM can also be used as follows:
  • Determination of total deoxynivalenol in human urine samples of 203 volunteers, consisting of six population groups, by ultra high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometric detection (UHPLC-MS)
  • Quantification of deoxynivalenol and aflatoxin M1 in human urine samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FD) respectively
  • Simultaneous estimation of two trichothecenes— deoxynivalenol and T-2 toxin, in 11 maize and 10 oats samples by UHPLC combined with triple quadrupole mass spectrometer
  • Quantitative analysis of deoxynivalenol and deepoxy-deoxynivalenol in pig colostrum and serum samples by solid phase extraction combined with UHPLC-high resolution tandem mass spectrometry (HRMS/MS)
  • Immunoaffinity column-based cleanup and HPLC-UV method-based determination of nivalenol and deoxynivalenol in white rice and brown rice samples
Inne uwagi
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Powiązane treści
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.