Przejdź do
32707
4-(2-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Synonim(y):
3E2-Nonylphenol isomer, 4-(3-Ethyl-2-heptyl)phenol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10341481
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(CC)C(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-13(5-2)12(3)14-8-10-15(16)11-9-14/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3
InChI key
GSSYEGRAMDNVJA-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
186825-39-8
CAS No.
186825-39-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32707-10MG04061826716557