Przejdź do
32543
Oxfendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(5-Benzenesulfinyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl-d3 ester, Fenbendazole sulfoxide-d3, Methyl-d3 5-(phenylsulfinyl)benzimidazole-2-carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D3H10N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
InChI key
BEZZFPOZAYTVHN-FIBGUPNXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Oxfendazole-d3 may be used as an internal standard for the determination of oxfendazole in bovine muscle tissue samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
327373218934176
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Femke Vandael et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-04)
The vast majority of medicines in pig rearing are administered via oral group medication through medicated feed and drinking water. However, relevant on-farm factors affecting the concentration of these drugs in feed and drinking water, such as the homogeneity, stability
Multiresidue method for identification and quantification of avermectins, benzimidazoles and nitroimidazoles residues in bovine muscle tissue by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) using a QuEChERS approach
Silva DRG, et al.
Talanta, 171, 307-320 (2017)
Xiao-Lin Hou et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 962, 20-29 (2014-06-03)
A simple, sensitive and reliable analytical method was developed for the simultaneous determination of 38 veterinary drugs (18 sulfonamides, 11 quinolones and 9 benzimidazoles) and 8 metabolites of benzimidazoles in bovine milk by ultra high performance liquid chromatography-positive electrospray ionization
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32543-10MG04061826713020