Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
InChI key
BEZZFPOZAYTVHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology |
| product line VETRANAL® | product line - | product line - | product line VETRANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxfendazole
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 34176-100MG | 04061826754498 |