Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 507,00 zł |
Informacje o tej pozycji
507,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
InChI
1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
InChI key
BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Voriconazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Eyes, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 32483-25MG | 04061826711811 |