Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 736,00 zł |
Informacje o tej pozycji
736,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChI key
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Itraconazole
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?