Przejdź do
32421
Sulfaclozine sodium
VETRANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8ClN4NaO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.70
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
245-571-9
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2cncc(Cl)n2
InChI
1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
InChI key
NIUFFODHMKLSCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfaclozine has been used in an experimental study conducted to evaluate different persulfate activation methods.
Chemical structure: sulfonamide
Sulfaclozine sodium (sulfaclozine) is an anticoccidial drug.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
468743173833882
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elimination of sulfaclozine from water with SO 4- radicals: Evaluation of different persulfate activation methods.
Ismail, Liliane, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 201, 573-581 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32421-100MG04061826709962