Merck
46874
Supelco
Sulfanilamide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
p-Aminobenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
250 MG
259,00 zł
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
259,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20
Beilstein:
511852
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39093202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
164-166 °C (lit.)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chemical structure: sulfonamide
Sulfanilamide is an antibacterial drug.[1]
Zastosowanie
It was used in a study to demonstrate photodecomposition in aqueous solution of cutaneous photosensitizing agents with the help of spin traps 5, 5-dimethyl-1-pyrroline-1-oxide.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Edward E Knaus et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(19), 5892-5896 (2011-08-20)
A series of compounds incorporating regioisomeric phenylethynylbenzenesulfonamide moieties has been investigated for the inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isoforms, hCA I, II, IX and XII. Inhibition between the low nanomolar to the milliomolar range has been
Claudia Temperini et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(2), 850-854 (2009-12-24)
Coumarins constitute a general and totally new class of inhibitors of the zinc enzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1), binding at the entrance of the active site cavity. We report here that the coumarin-binding site in CAs may interact with
SPECTROSCOPIC STUDIES OF CUTANEOUS PHOTOSENSITIZING AGENTS?II. SPIN TRAPPING OF PHOTOLYSIS PRODUCTS FROM SULFANILAMIDE AND 4-AMINOBENZOIC ACID USING 5, 5-DIMETHYL-1-PYRROLINE-1-OXIDE.
Chignell, Colin F., et al.
Photochemistry and Photobiology, 34.2 , 147-156 (1981)
Daniela Vullo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(7), 2178-2182 (2010-03-10)
A beta-carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) from the bacterial pathogen Brucella suis, bsCA 1, has been cloned, purified characterized kinetically and for inhibition with a series of water soluble glycosylated sulfanilamides. bsCA 1 has appreciable activity as catalyst for the
Daniela Vullo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(4), 971-976 (2005-02-03)
The inhibition of a newly cloned human carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1), isozyme VII (hCA VII), has been investigated with a series of aromatic and heterocyclic sulfonamides, including some of the clinically used derivatives (acetazolamide, methazolamide, ethoxzolamide, dichlorophenamide, dorzolamide, brinzolamide