Merck
372331
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Etanian amonu
Wybierz wielkość
10 G
751,00 zł
100 G
3730,00 zł
1 KG
16 610,00 zł
751,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
751,00 zł
100 G
3730,00 zł
1 KG
16 610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
Beilstein:
4186741
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
39021908
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
751,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystalline
solid
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan amonu to biała, krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie sól amonowa o unikalnych właściwościach, które sprawiają, że nadaje się do stosowania w ogniwach słonecznych, bateriach i katalizatorach ogniw paliwowych.
Zastosowanie
Można użyć octanu amonu:
  • Do pasywacji nanokryształów perowskitu CsPbI3 dla czerwonych diod LED. Octan amonu skutecznie eliminuje niepożądane metaliczne kationy ołowiu na powierzchni i zwisające wiązania, zwiększając stabilność i wydajność kwantową fotoluminescencji (PLQY).
  • Jako dodatek do produkcji wysokiej jakości perowskitowych ogniw słonecznych o zwiększonej sprawności konwersji energii (PCE) wynoszącej 13,9%. Promuje krystalizację i poprawia wydajność bez zmiany składu perowskitu.
  • Jako opłacalny i ekologiczny elektrolit do całkowicie organicznego hybrydowego urządzenia akumulator-superkondensator o maksymalnej gęstości energii.
  • Jako dodatek elektrolitowy do wodnych baterii cynkowych. Pomaga poprawić stabilność cykliczną i utrzymanie pojemności.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anima Ghosal et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 32(3), 314-320 (2004-02-24)
Ezetimibe [1-(4-fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone] (Zetia; Schering-Plough, Kenilworth, NJ) is the first in a new class of cholesterol-lowering agents known as cholesterol absorption inhibitors. The objective of this study was to identify the isoform(s) of human liver and intestinal UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes responsible
Reactions of phenanthraquinone and retenequinone with aldehydes and ammonium acetate in acetic acid solution1.
Steck EA and Day AR.
Journal of the American Chemical Society, 65(3), 452-456 (1943)
Selective inhibition of benzyl ether hydrogenolysis with Pd/C due to the presence of ammonia, pyridine or ammonium acetate.
Sajiki H.
Tetrahedron Letters, 36(20), 3465-3468 (1995)
Shi Hu et al.
Oncotarget, 6(3), 1695-1706 (2015-01-31)
Human epidermal growth factor receptors (HERs or ErbBs) play crucial roles in numerous cellular processes. ErbB2 is a key member of ErbB family, and its overexpression is recognized as a frequent molecular abnormality. In cancer, this overexpression correlates with aggressive
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf