Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3490,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
n1c2c(c(c(c1)C(=O)OCC)O)cc(c(c2)OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C20H27NO5/c1-6-24-20(23)15-9-21-16-8-18(26-11-13(4)5)17(25-10-12(2)3)7-14(16)19(15)22/h7-9,12-13H,6,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI key
LVVXOXRUTDAKFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| product line VETRANAL® | product line VETRANAL® | product line VETRANAL® | product line VETRANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 32174-10MG | 04061826702574 |