Przejdź do
32154
Buparvaquone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[(4-tert-Butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.43
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
InChI key
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1662PHR159132719
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buparvaquone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)