Przejdź do
318604
Ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer solution
in H2O
Synonim(y):
Ammonium Buffer Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161705
MDL number:
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
composition
NH4Cl, 1 wt. % , NH4OH, 4 wt. % (pH 10 to 11)
concentration
in H2O
pH
10-11
density
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES string
N.N.O.Cl
InChI
1S/ClH.2H3N.H2O/h1H;2*1H3;1H2
InChI key
XEXFVRMLYUDDJY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer solution may be used to crystallize proteins.
Biochem/physiol Actions
Ammonium chloride is the salt component of ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer system that completely inhibits the BVDV infection of MDBK cells when present at a concentration of 50 mM .[1] Viruses treated with ammonium chloride (NH4Cl) results in loss of infectivity because it neutralizes the pH of endosome. Hence, viruses with low pH-dependent fusion activity became incapable to fuse their envelope with endosomal membrane.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3388189035883264
concentration
in H2O
concentration
28% NH3 in H2O
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C
density
1.002 g/mL at 20 °C
density
1.07 g/mL at 20 °C
pH
10-11
pH
11.7 (20 °C)
pH
7.0
pH
5.5±0.5
composition
NH4Cl, 1 wt. % , NH4OH, 4 wt. % (pH 10 to 11)
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?