Przejdź do
31730
Diethylamine
≥99.5% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonim(y):
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-716-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605268
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylamine, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10.1 %
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.385 (lit.), n20/D 1.386
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylamine is a secondary amine that is used in the production of pesticides, dyes, rubber, resins, and pharmaceuticals as a solvent, catalyst, and corrosion inhibitor.
Application
Diethylamine can be used as:
  • A catalyst in the tandem Knoevenagel-Michael reaction of dimedone with aromatic aldehydes to synthesize bis-dimedone derivatives.
  • A solvent to synthesize 4-quinolones via Sonogashira cross-coupling of iodoanilines and alkynes.
  • A base in the desymmetrizing cyclization of benzylic diallyl iodide to synthesize methylene indanes via intramolecular Heck reaction.
  • A template in the synthesis of silicoaluminophosphate (SAPO) molecular sieves.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4712168.03010386456
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99% (GC)
assay
99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.1% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.71 g/cm3 at 20 °C
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 387-387 (1994)
Samira Mubareka et al.
Journal of clinical microbiology, 45(1), 231-233 (2006-11-10)
We compared the performances of five commercial rubella virus immunoglobulin G (IgG) avidity assays. The Adaltis (kappa = 0.28) and Diesse (kappa = 0.33) assays showed poor correlation, the Behring assay (kappa = 0.68) showed good correlation, and the Euroimmun
Lakshmi Thirumangalakudi et al.
Journal of neurochemistry, 106(1), 475-485 (2008-04-16)
Recent findings suggest that hypercholesterolemia may contribute to the onset of Alzheimer's disease-like dementia but the underlying mechanisms remain unknown. In this study, we evaluated the cognitive performance in rodent models of hypercholesterolemia in relation to neuroinflammatory changes and amyloid
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31730-1L04061826691823
31730-250ML04061826691847