Przejdź do
8.03010
Diethylamine
for synthesis
Synonim(y):
Diethylamine, N-Ethylethanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-716-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
253 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
290 °C
potency
540 mg/kg LD50, oral (Rat), 582 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-11.8 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
transition temp
flash point -23 °C
density
0.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Chemiresistive Sensor Development: Diethylamine was used to enhance the sensitivity of a chemiresistive sensor for CO2 gas monitoring, demonstrating its utility in environmental and industrial applications (Rath et al., 2024).
  • Supercritical Fluid Chromatography: Aromatic stationary phases were synthesized using diethylamine, evaluated based on the linear solvation energy relationship model, which expanded its application in supercritical fluid chromatography (Ge et al., 2024).
  • Nanoparticle Synthesis: Diethylamine facilitated the sol-gel method modifications for synthesizing silver-silica nanoparticles, enhancing their theranostic potential in cancer treatment (Nikolopoulou et al., 2023).
  • Pharmaceutical Analysis: Diethylamine was key in developing a novel enantioselective high-performance liquid chromatography-mass spectrometry method, applied to differentiate dextro- and levo-methorphan in post-mortem samples, showcasing its critical role in forensic and clinical toxicology (Jorbenadze et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.703 - 0.705
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38645631730
assay
≥99% (GC)
assay
99.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
56 °C/1013 mbar
bp
55 °C (lit.)
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C
mp
−50 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803010100004022536377599
803010050004022536377582
803010010004022536377575
803010250004022536377605
803010905004022536377612
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?